Learn More
Kongorot Hochreiner biologischer Farbstoff MP Biomedicals
Artikelnummer. 11432092 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11432092 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11432092 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215071125
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Congo Red
Namenshinweis Geeignet zur Färbung von Zytoplasma, Erythrozyten und Kollagen. Nützliche Sonde für konformationelle Studien von nukleotidbindenden Enzymen.
CAS 573-58-0
Prozentgehaltsbereich ∽85 %
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red, Direct Red 28
InChI-Schlüssel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(1-Amino-4-Sulfonatonaphthalin-2-yl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]Naphthalin-1-Sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 696.664
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Formelmasse 696.7
Menge 25 g