Learn More
3M™ Safety-Walk™ Anpassbares rutschfestes Klebeband, 510
Beschreibung
- Rutschfestes Klebeband für festen Halt auf unregelmäßigen Oberflächen
- Mineralbeschichtete, rutschfeste Oberfläche mit hoher Reibung
- Geeignet für den Einsatz in trockenen, nassen oder öligen Umgebungen
- Hauptsächlich für den Einsatz auf genoppten oder strukturierten Oberflächen in Industrie-, Lebensmittelservice- oder kommerziellen Bereichen
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 18,3 m x 51 mm (60 ft. x 2 in.) |
| Ausführung | Mineralbeschichtet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockene, nasse oder ölige Umgebungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 60 ft. |
| Länge (metrisch) | 18,3 m |
| Verpackungsmenge | 2/Packung |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 0,051 m |
| Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff |
| Farbe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |