Learn More
Lenz Laborglasintrumente Koni mit Spitze
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 34/35
NS 40/38
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12249 Form. G und zusätzlich zur Norm
- Konisch geschliffene Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Verbindungsgröße | NS 34/35 |
| Wandstärke (metrisch) | 2 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 30 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |