Learn More
Lenz Laborglasintrumente Koni mit Spitze
Artikelnummer. 10234291
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 10/19
NS 12/21
NS 34/35
NS 40/38
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10234291
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100355
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12249 Form. G und zusätzlich zur Norm
  • Konisch geschliffene Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Menge Je 1
Verbindungsgröße NS 55/44
Wandstärke (metrisch) 2,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 50 mm
Material Borosilikatglas 3.3