Learn More
Lenz Laborglasintrumente Koni mit Tropfspitze
Artikelnummer. 10500132
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10500132
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100414
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN 12249 Form F
  • Konisch geschliffene Kegel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Verbindungsgröße NS 14/23
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 13 mm
Material Borosilikatglas 3.3