Learn More
Lenz Laborglasintrumente Koni mit Tropfspitze
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12249 Form F
- Konisch geschliffene Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Verbindungsgröße | NS 19/26 |
| Wandstärke (metrisch) | 1.8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |