Learn More
Quickfit™ Einzelkonus mit langer Spitze
Artikelnummer. p-8012582
Click to view available options
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
43662
45/40
55/44
Wandstärke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
1.8 mm
2 mm
2.3 mm
2.5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12413581
Marke: Quickfit CBB14UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die Verbindung des Konus mit einem Glasrohr
  • Nützlich zur Konstruktion von Rührerführungen
  • Ohne Etiketten und Keramikmarkierungen
  • Keine Probleme durch Ankohlung der Etiketten bei hohen Temperaturen, was zu einem unordentlichen Aussehen führen kann
  • Lange Spitzenkonusse mit einer werksseitigen Mindestschaftlänge von 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Einzelkonus mit langer Spitze
Konusgröße 14/23
Wandstärke (metrisch) 1.5 mm