Learn More
Tocris Bioscience™ Conduritol B epoxide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18788696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18788696 5 mg 5 Milligramm
18718546 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18788696 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7056/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 CHF
    161.70 CHF / 5 Milligramm
    Sparen 9.30 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Irreversible glucocerebrosidase (β-glucosidase) inhibitor; used to generate Gaucher disease models
Conduritol B epoxide is an irreversible glucocerebrosidase (GBA) inhibitor (Ki = 53 μM; IC50 = 4.28 - 9.49 μM). Also inhibitis lysosomal α-glucosidase. Used to generate animal models of Gaucher disease. Accelerates recovery of peripheral nerve injury in mice. Preserves motoneurons and ganglioside distribution at the neuromuscular junction, delays disease onset and improves motor function in a mouse ALS model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1,2-Anhydro-myo-Inositol
CAS 6090-95-5
Menge 5 mg
Ziel Glycosylase Inhibitors
Summenformel C6H10O5