Learn More
Hanna Instruments™ Leitfähigkeit& TDS-Temperaturfühler
Beschreibung
Bestellinformation
ForUseWithApplication
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Messung von elektrischer Leitfähigkeit und Temperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HI 99300 und HI 99301 |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Temperatursensor | Ja |