Learn More
Leitfähigkeitsstandard bei 25 °C, NIST verfolgbar, 1413 μS/cm, Reagecon™
Artikelnummer. 17953822 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
5 L
10 L
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953822 500 mL 500 Milliliter
16562360 5 L 5 Liter
16552360 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17953822 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. CRMCSKCL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.90 CHF
    64.17 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 3.73 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Getestet und zertifiziert durch eine ISO17025 akkreditierte Testmethode (A2LA Ref: 6739.03) und NIST nachverfolgbar.
  • Reagecon bietet hochwertige Leitfähigkeitsstandards, die genaue Leitfähigkeitsmessungen unterstützen und für Sensorkalibrierung, Qualitätskontrolle, Methodenvalidierung und Instrumentenqualifikation verwendet werden können.
  • Die Standards basieren auf wässrigen Elementen und minimieren Fehler, die durch Matrix-Fehlanpassungen verursacht werden.
  • Direkt auf NIST Referenzmaterialien zurückverfolgbar und erfüllt die Spezifikationsanforderungen aller wichtigen Arzneibücher.
  • Er wird mit einem umfassenden Analysezertifikat ausgestattet.
  • Eine Temperaturleitfähigkeitstabelle kann über das Produktetikett abgerufen werden und deutlich angezeigte Chargennummern sowie Ablaufdaten zur einfacheren Bedienung gewährleisten.
  • Ein niedriger Temperaturkoeffizient reduziert temperaturbedingte Fehler und ermöglicht zuverlässige Messungen ohne strenge Temperaturkontrolle und unterstützende Feldnutzung.
  • Eine hohe Genauigkeit ermöglicht es, dass die Standards sowohl als Kalibratoren als auch als Steuerung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen effektiv funktionieren.
  • Hergestellt nach strengen Vorgaben, um eine verlängerte Haltbarkeit und Stabilität zu gewährleisten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conductivity Standard
Verpackung HDPE-Flasche
Leitfähigkeit 1413 μS/cm ±1,0 %
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Molekulargewicht (g/mol) Unknown
Menge 500 mL
Güte Referenzmaterial