Learn More
Leitfähigkeitsstandard 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
FDA-Flasche
Light Block Bottles
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | FDA-Flasche |
| Geruch | Odorless |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Löslichkeit | löslich |
| Menge | 500 mL |