Learn More
Leitfähigkeitsstandard 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11636990
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
FDA-Flasche
Light Block Bottles
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11636990
Marke: Hanna Instruments HI6033
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Spezifikation
Verpackung Light Block Bottles
Geruch Odorless
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit Soluble
Menge 500 mL