Learn More
Leitfähigkeitsstandard 5000 μS/cm, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11647040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11647040 25 x 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11647040 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI70039P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.07 CHF
    38.93 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.14 CHF
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verpackung Beutel
Geruch Odorless
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit Soluble
Menge 25 x 20 mL