Learn More
Leitfähigkeitsstandard 1413 μS/cm
Artikelnummer. p-8014426
Click to view available options
Menge:
500 ml
25 x 20 ml
Verpackung:
Beutel
Lichtundurchlässige Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11616990
Marke: Hanna Instruments HI6031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, die NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird, das sich ideal für Benutzer eignet, die nicht häufig kalibrieren.
  • 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, NIST-rückverfolgbar, inklusive Analysenzertifikat
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Werts bei verschiedenen Temperaturen, die auf jeder Flasche aufgedruckt sind
  • 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung, standardisiert mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard-Referenzmaterial) kalibriert wurde 
  • Deionisiertes Wasser für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
  • Ideal für Benutzer, die nicht häufig kalibrieren
  • Dank Tragbarkeit ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Verpackung Lichtundurchlässige Flaschen
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 500 ml