Learn More
12880 μS/cm Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11594317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11594317 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11594317 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI7030L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.93 CHF
    19.63 CHF / 1 Stück
    Sparen 29.30 CHF
    59% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertiger μ12880 S/cm Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen NIST rückführbare Kaliumchloridlösung
  • Hochwertiger μ12880 S/cm Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen NIST rückführbare Kaliumchloridlösung
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Wert bei verschiedenen Temperaturen ist auf jeder Flasche aufgedruckt.
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
  • Für Labore und industrielle Betriebe 
  • Die μLeitfähigkeitslösung mit einem Wert von 12880 S/cm wurde mit einem Leitfähigkeitsmessgerät standardisiert, das mit Kaliumchlorid kalibriert wurde. NIST 2202 SRM (Standardreferenzmaterial) in deionisiertem Wasser für analytische Zwecke gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
Spezifikation
Verpackung Flaschen
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 500 ml