Learn More
Standard-Leitfähigkeitslösung, Hanna Instruments
Artikelnummer. 11574317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
460 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11574317 460 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11574317 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI70300L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Lagerungslösung wird mit Chemikalien in Reagenzienqualität hergestellt, die zur Gewährleistung einer optimalen Leistung Ihrer pH- und Redox-Elektroden beitragen.
Typ: Aufbewahrungslösung (460mL)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Conductivity Solution Standard
Menge 460 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORP Solution for Platinum and Gold Electrodes
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid