Learn More
Leitfähigkeitslösung 15,000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Verpackung | Flasche |
Menge | 500 ml |
Typ | Leitfähigkeitslösung |
Leitfähigkeit | 15000 μS/cm bei 25 °C |