Learn More
Consort™ Leitfähigkeitsmessgeräte-Set
Beschreibung
C5020T: pH/EC/DO Messgeräte-Kit
Das C5020 ist ein komplettes und präzises tragbares Messgerät, das alle gängigen elektrochemischen Parameter wie pH, ORP, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sowie Salzgehalt und TDS messen kann. Es ist ein Allround-Gerät mit einem großen Leitfähigkeitsbereich und Speicherfunktionen für die Messungen. Die große grafische Anzeige erleichtert das Ablesen der Messung, und die Stabilitätsanzeige/der Algorithmus sorgt für gleichmäßige, genaue Messwerte.
- C5020 Multi-Parameter-Analysator
- Elektroden: PH/ATC-Elektrode SP10T, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK10T, Elektrode SZ10T mit gelöstem Sauerstoff
- 2 X50 ml pH-Puffer (pH-Wert 4 und7
- 50 ml-Elektrolytlösung (3 M KCl)
- 50 ml Leitfähigkeitsstandard (0.01 M KCl)
- Netzadapter (100–240 VAC, EU/US)
C6010K: EC-Messgeräte-Kit
Der C6010 ist ein Einkanal-Mehrparameteranalysator, der als Tischgerät oder tragbares Gerät geeignet ist. Ein korrosionsbeständiger, vergoldeter BNC-Anschluss gewährleistet eine lange Lebensdauer und nimmt verschiedene Elektroden auf. Das benutzerfreundliche Menü mit integriertem Hilfesystem ermöglichen, das Gerät einfach zu konfigurieren und zu nutzen. Neben den vorprogrammierten pH-Puffern und EC-Standards können weitere Tabellen einschließlich der kompletten Temperaturtabelle hinzugefügt werden.
- C6010 Multi-Parameter-Analysator
- Glasleitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK20T
- 50 ml Leitfähigkeitsstandard (0.01 M KCl)
- Transportkoffer
- Netzadapter (100–240 VAC, EU/US)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 1% |
| Genauigkeit (Temperatur) | 0.5°C |
| Kalibrierung | GLP |
| Typ | Elektrochemisches Messkit |
| Abmessungen (L x B x H) | 13 x 18 x 10 cm |
| Displaytyp | LCD |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Eingänge | BNC (pH, mV, conductivity, DO), Banana for Pt1000 (temperature) |
| Enthält | C5020 Meter, pH/ATC electrode SP10T, conductivity/ATC electrode SK10T, DO electrode SZ10T, pH buffers, electrolyte, conductivity standard, mains adapter |
| Modell | C5020T |
| Mehr anzeigen |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.