Learn More
Consort™ Leitfähigkeitsmessgeräte-Set
Artikelnummer. 11965458
Click to view available options
Typ:
Elektrochemisches Messkit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11965458
Marke: Consort™ C5020T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält alle Komponenten, die für die elektrochemische Messung erforderlich sind. Die Consort™ Multiparameter-Analysekits enthalten ein hochwertiges, tragbares Messgerät sowie die erforderlichen Elektroden, Puffer, Lösungen und Standards sowie Adapter und Zubehör, die für den Einsatz im Feld und im Labor erforderlich sind.
C5020T: pH/EC/DO Messgeräte-Kit
Das C5020 ist ein komplettes und präzises tragbares Messgerät, das alle gängigen elektrochemischen Parameter wie pH, ORP, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sowie Salzgehalt und TDS messen kann. Es ist ein Allround-Gerät mit einem großen Leitfähigkeitsbereich und Speicherfunktionen für die Messungen. Die große grafische Anzeige erleichtert das Ablesen der Messung, und die Stabilitätsanzeige/der Algorithmus sorgt für gleichmäßige, genaue Messwerte.
  • C5020 Multi-Parameter-Analysator
  • Elektroden: PH/ATC-Elektrode SP10T, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK10T, Elektrode SZ10T mit gelöstem Sauerstoff
  • 2  X50 ml pH-Puffer (pH-Wert 4 und7
  • 50 ml-Elektrolytlösung (3 M KCl)
  • 50 ml Leitfähigkeitsstandard (0.01 M KCl)
  • Netzadapter (100–240 VAC, EU/US)
C6010K: EC-Messgeräte-Kit
Der C6010 ist ein Einkanal-Mehrparameteranalysator, der als Tischgerät oder tragbares Gerät geeignet ist. Ein korrosionsbeständiger, vergoldeter BNC-Anschluss gewährleistet eine lange Lebensdauer und nimmt verschiedene Elektroden auf. Das benutzerfreundliche Menü mit integriertem Hilfesystem ermöglichen, das Gerät einfach zu konfigurieren und zu nutzen. Neben den vorprogrammierten pH-Puffern und EC-Standards können weitere Tabellen einschließlich der kompletten Temperaturtabelle hinzugefügt werden.
  • C6010 Multi-Parameter-Analysator
  • Glasleitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK20T
  • 50 ml Leitfähigkeitsstandard (0.01 M KCl)
  • Transportkoffer
  • Netzadapter (100–240 VAC, EU/US)
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 1%
Genauigkeit (Temperatur) 0.5°C
Kalibrierung GLP
Typ Elektrochemisches Messkit
Abmessungen (L x B x H) 13 x 18 x 10 cm
Displaytyp LCD
Frequenz 50/60Hz
Eingänge BNC (pH, mV, conductivity, DO), Banana for Pt1000 (temperature)
Enthält C5020 Meter, pH/ATC electrode SP10T, conductivity/ATC electrode SK10T, DO electrode SZ10T, pH buffers, electrolyte, conductivity standard, mains adapter
Modell C5020T
Sondentyp pH/ATC electrode SP10T, conductivity/ATC electrode SK10T, dissolved oxygen electrode SZ10T
Bereich (Leitfähigkeit) 0 to 1000 mS/cm
Bereich (Salinität) 0 to 70
Bereich (TDS) 0 to 100.0 g/L
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 μS/cm
Auflösung (pH) 0.01 pH
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Auflösung (TDS) 0.1 mg/L
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Spannung 100/240 VAC
Gewicht (metrisch) 600 g