Learn More
Consort Leitfähigkeitselektrode, General Platinum mit Glaskörper
Artikelnummer. 11751999
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
1 BNC, 2 Banane
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11751999 1 BNC, 2 Banane 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11751999 Lieferant Consort Lieferanten-Nr. SK20T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.52 CHF
    205.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 102.16 CHF
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Consort Leitfähigkeitselektrode, General Platinum mit Glaskörper ist eine Universalleitfähigkeitselektrode mit einem integrierten ATC/Temperaturfühler (Pt1000), der aus zwei Platinringen besteht und mit einem 1 m-Kabel, BNC-Stecker und 2 Bananensteckern für den ATC-Anschluss hergestellt wird.
Consort bietet eine Vielzahl von hochwertigen elektrochemischen Analysesensoren und Elektrodenzubehör.
  • Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen.
  • Für den Einsatz mit kompatiblen Tisch- oder tragbaren Messgeräten
  • Während der Kalibrierung oder Messung sollten die Lösungen vorsichtig gerührt werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten
  • Es müssen frische Kalibrierlösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden.
  • Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe.
  • Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
  • Eine Stabilitätsanzeige auf allen Consort Messgeräten fordert den Benutzer auf, wann die Werte gemessen werden sollen
Spezifikation
Zellkonstante 1 cm-1
Anschlusstypen 1 BNC, 2 Banane
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboreinsatz, niedrige und hohe Leitfähigkeit, Forschung, Produktion, Bildung
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgerät
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 110 °C
Typ Leitfähigkeitselektrode
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Länge (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Glaskörper, doppelte Platinringe
Enthält ATC/Temperatur
Diaphragma 2 Pole
Temperatursensor Pt 1000