Learn More
Cytiva CONDUCTIVITY CELL, AKTA
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ÄKTA Start
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem. Der Leitfähigkeitsmonitor misst kontinuierlich die Leitfähigkeit der Flüssigkeit in der Leitfähigkeitsflusszelle. Der Leitfähigkeitswert wird automatisch berechnet, indem der gemessene Leitwert mit der Zellkonstante der Durchflusszelle multipliziert und der Temperatureffekt berücksichtigt wird. Die Zellkonstante wird werkseitig kalibriert und ein integrierter Temperatursensor misst kontinuierlich die Temperatur der Flüssigkeit in der Durchflusszelle.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ÄKTA Start |
| Typ | Leitfähigkeitszelle |
| Menge | Je 1 |