Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies, mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 11556794
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11556794
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05215413
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit zweifach so großem Kühlbereich
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Enthält Zwei Kunststoff-Schrauboliven
Länge (metrisch) 400 mm
Standard-Konusverbindung Nr. NS 24/29
Material Duran Glas