Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kondensatoren nach Davies
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05215403
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10254101
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Davies Kondensatoren für kondensierende Dämpfe
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit zweifach so großem Kühlbereich
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Glasolive
NS 24/29
Borosilicate Glass (3.3)
400 mm