Learn More
WTW™ Cond 3210™ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 10095283
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10095283
Marke: WTW™ 2CA204
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Beschreibung Meter with LR325/01 conductivity cell
Enthält Meter with carry case including 2-electrode conductivity cell LR 325/01 including flow-through vessel, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Zellkonstante Fixiert:0,475 cm–1/1cm–1, Kalibrierbar:0,450 bis 0,500 cm–1/0,585 bis 715 cm–1/0,800 bis 1.200 cm–1
Kalibrierpunkte 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Bereich (Leitfähigkeit) 0μS bis 1000 mS
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisch
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Auflösung (Salinität) 0.1 ppt
Genauigkeit (Salinität) ±0.2% Full-scale
Bereich (TDS) 0 bis 200 ppt
Auflösung (TDS) 0.1 ppt
Genauigkeit (TDS) ±0.5% Full-scale
Auflösung (Temperatur) 0.1
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Displaytyp LCD
Datenpunkte 200
Zertifizierung/Konformität CE
IP-Bewertung IP 67
Gewicht (metrisch) 0.6 kg
Gewährleistung 3 Jahre
Modell Cond 3210
Stromversorgung 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Betriebstemperatur (metrisch) -5°C to +105°C
Typ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät
Breite (metrisch) 17.7 cm
Höhe (metrisch) 7.9 cm
Tiefe (metrisch) 5.7 cm
Akkutyp NiMH
Akkulaufzeit Up to 1000 hr.