Learn More
Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+
Autoranging conductivity with temperature measurement.
810.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±1% Full-scale |
---|---|
Measurement Modes | Conductivity, TDS |
Zellkonstante | 0.1, 1.0, 10 cm-1 |
Kalibrierpunkte | 5 |
Bereich (Leitfähigkeit) | 0 to 20 μS, 0 to 200 μS, 0 to 2000 μS, 0 to 20 mS, 0 to 200 mS |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16285292
|
Oakton™
35604-00 |
Leitfähigkeitsmessgerät |
810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Features five measuring ranges (upto 200mS)
CON 6+ Meter
- Measures conductivity
- Accurate results even in changing temperature conditions
- With temperature readout and automatic temperature compensation
- One point calibration required for measuring all five ranges
- Both automatic and manual modes available for calibration
- Easy push-button operation with hold and auto-off functions
- Protective boot protects meter from drops and dings
- Available with built-in stand
Conductivity measurements ranging from pure water to boiler blow down water
Spezifikation
±1% Full-scale | |
0.1, 1.0, 10 cm-1 | |
0 to 20 μS, 0 to 200 μS, 0 to 2000 μS, 0 to 20 mS, 0 to 200 mS | |
Automatisch | |
0,1 °C | |
Leitfähigkeit | |
3.37 in. | |
4.2 cm | |
100 hr. |
Conductivity, TDS | |
5 | |
0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS | |
-10 °C bis +110 °C | |
±0,5 °C | |
15.7 cm | |
1.68 in. | |
4 x AA | |
1.5 V |