Learn More
COMT Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
Antigen COMT
Klon 1A1A4
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30235043
Unterlagen ansehen
Proteintech
68181-1-IG-150UL
150 μL
383.48 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233766
Unterlagen ansehen
Proteintech
68181-1-IG-20UL
20 μL
135.62 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The COMT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human COMT. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The COMT antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
COMT
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
1312
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
1A1A4
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Pig, Rat, Mouse
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.