Learn More
Cole-Parmer™ Adapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Click to view available options
Anschlussgröße:
1/2 in. NPT(M)
3/4 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- PVDF-Komposition
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PVDF |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1 15/32 Zoll |
| Verpackungsmenge | 10 Anschlüsse |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/2 Zoll |
| Anschlussgröße | 3/8 in. NPT(M) |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Breite (metrisch) | 24 mm |
| Mehr anzeigen |