Learn More
Memmert™ Drucklufttrocknung
Artikelnummer. 17169814 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17169814
Marke: Memmert™ HPP410ecoC9
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leistungsfähige Entfeuchtung des Innenraums durch Druckluftzufuhr
  • Zubehör
  • Effiziente Entfeuchtung des Innenraums mittels Druckluft
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP410eco
Typ Druckluftentfeuchtung