Learn More
Esculape Laboratoire™ Compress
Artikelnummer. 11833922
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 300 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11833922 300 x 300 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11833922 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 3170204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40 CHF
    16.44 CHF / 100 Stück
    Sparen 33.96 CHF
    67% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Gauze
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Abmessungen (L x B) 300 x 300 mm