Learn More
3M™ Comply Chemoindikator
Langer Streifen mit aufgedruckter chemischer Indikatortinte auf perforiertem Band.3M™ Comply™ Chemische Dampfindikatorstreifen wechseln von Weiß zu Schwarz/Dunkelbraun und reagieren auf 2 oder mehr wichtige Variablen der Dampfsterilisation. Sie erfüllen die Anforderungen der ISO 11140-1.
Marke: 3M™ 7100178075
Additional Details : Gewicht : 0.15480kg
Beschreibung
Langer Streifen von chemischem Indikator, bedruckt mit Tinte auf perforiertem Streifen.- Farbumschlag von Weiß nach Schwarz/Dunkelbraun.
- Multivariabler Indikator vom Typ 4 reagiert mit 2 oder mehr entscheidenden Variablen des Dampfsterilisationsprozesses.
- Erfüllt die Anforderungen von ISO 11140-1.
Spezifikation
Ja | |
20 x 1.5 cm | |
Sterilisator | |
Chemischer Indikator | |
Physikalische und chemische Indikatoren zur Prüfung der Expositionsbedingungen im Sterilisationsverfahren | |
Ja | |
1.5 cm |
ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 und EN/ISO 11140-1:2005 | |
Zur Bestimmung, ob die Bedingungen des Sterilisationsverfahrens in jeder Packung erfüllt wurden | |
20 cm | |
121 °C | |
240/Packung | |
Dampf, chemisch |