Learn More
Thermo Scientific™ Manuelles Färbezubehörpaket 100
Artikelnummer. p-4520915 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Färbebehälter
Färbebehälterdeckel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12667696
Marke: Thermo Scientific™ 101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Platz für bis zu 19 Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Färbezubehörpaket 100 mit nicht autoklavierbarem Glasbehälter.
Bietet Platz für bis zu 19 Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Färbezubehörpaket 100 mit nicht autoklavierbarem Glasbehälter.
Inhalt:
  • Färbegestell 109 mit Griff
  • Färbebehälter 102
  • Deckel 101
Färbegestell 109:
Aus Edelstahl mit Platz für bis zu 19 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 75 x 50 mm (3 x 2 Zoll).
Färbebehälter 102:
Aus nicht autoklavierbarem Glas mit den Innenmaßen von 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 c 2,55 Zoll) Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 250 ml Lösung
Färbebehälterdeckel 101:
Aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Das komplette Paket 100 umfasst das Färbegestell 109 mit Griff, den Färbebehälter 102 und den Deckel 101
Produkttyp Färbebehälterdeckel