Learn More
Thermo Scientific™ Manuelles Färbezubehörpaket 100
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Färbebehälter
Färbebehälterdeckel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bietet Platz für bis zu 19 Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Färbezubehörpaket 100 mit nicht autoklavierbarem Glasbehälter.
Inhalt:
- Färbegestell 109 mit Griff
- Färbebehälter 102
- Deckel 101
Färbegestell 109:
Aus Edelstahl mit Platz für bis zu 19 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 75 x 50 mm (3 x 2 Zoll).
Färbebehälter 102:
Aus nicht autoklavierbarem Glas mit den Innenmaßen von 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 c 2,55 Zoll) Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 250 ml Lösung
Färbebehälterdeckel 101:
Aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 2,55 Zoll |
| Innentiefe (metrisch) | 65 mm |
| Material der Schalen | Nicht autoklavierbares Glas |
| Innenlänge (angloamerikanisch) | 3,5 Zoll |
| Innenlänge (metrisch) | 90 mm |
| Innenbreite (angloamerikanisch) | 2,75 Zoll |
| Innenbreite (metrisch) | 70 mm |
| Produkttyp | Färbebehälter |
| Solution Capacity | 250 ml |