missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C5a Antibody (C17/5), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-23498H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Complement Component C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5a in Human, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
| Complement Component C5a | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| C5, C5A, HE | |
| Purified human C5a | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 727 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA | |
| C17/5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Baboon | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur