missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C5/C5a Antibody (32), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-06192PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Complement Component C5/C5a | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 727 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 32 | |
| Sandwich ELISA Detection | |
| C5a;C5b;C5D;Complement C5;CPAMD4;ECLZB | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido