Learn More
Abcam Kompensationsperlen-Kit (0,7–0,9 μm)
Artikelnummer. 32114016 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114016 2 x 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114016 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3226992x5mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Compensation Beads Kit (0,7-0,9 μm) (ab322699) ist Teil der Sample-Prep-Detektionspalette & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge an, darunter Antikörper, Proteine, Assays, Zelllinien und Lysate.
Compensation Beads Kit (0,7-0,9 μm) (ab322699) ist Teil der Sample-Prep-Detektionspalette & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge an, darunter Antikörper, Proteine, Assays, Zelllinien und Lysate.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 5 mL
Kennzeichnung RUO