Learn More
Palintest™ TEST DISC FARBVERGLEICHSSYSTEM
Click to view available options
:
Typ:Komparator-Kit
Beschreibung
Der Palintest™-Komparator mit austauschbaren Farbscheiben ist einfach zu bedienen. Geben Sie einfach die Reagenztablette zur Testprobe, legen Sie sie in den Komparator und passen Sie sie an die entsprechende Scheibe an.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Mit 2 Reagenzgläsern und austauschbaren Farbscheiben |
| Typ | Komparator-Kit |