Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen
Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern. Nebertherm™ Kompaktrohrofen inklusive Kontrolleinheit B 410 .
Marke: Nabertherm™ R-321B2AN
Additional Details : Gewicht : 44.00000kg
Beschreibung
Kompakte Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden.- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis.
- Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
- Temperatur, max. 1,200 °C oder 1,300 °C
- Serienmäßiges einzoniges Design mit Steuerung B 410
- Fünf Programme und vier frei programmierbare Rampen, Steuerung C450 mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten oder Steuerung P480 mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten für den dreizonigen Betrieb.
- Dreizoniger Heizungsaufbau für Modelle >250 mm und optionaler Steuerung P480 erhältlich
- Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1,000 mm
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
B410 | |
500 mm | |
Max. 1200 °C | |
120 mm |