Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit P580-Controller
Artikelnummer. 17378099 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
50 mm
120 mm
170 mm
Heizzone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17378099
Marke: Nabertherm™ R572W2AN3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierten Steuerungssystemen können universell für viele Prozesse eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Standard-Arbeitsröhrchen aus C530-Keramik und zwei Glasfasersteckern bieten diese Röhrchenöfen ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
  • Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
  • Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
  • P580-Controller mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten für den Drei-Zonen-Betrieb
  • Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Reglertyp P580
Heizzone 1000 mm
Temperatur (metrisch) 1200 °C
Typ Kompakter Röhrchenofen
Abmessungen (L x B x H) außen 1170 x 460 x 628 mm
Länge (metrisch) 1400 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 170 mm