Learn More
Nabertherm™ Kompakter Rohrofen mit P580-Controller
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
50 mm
120 mm
170 mm
Heizzone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisch):
1200 °C
1300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Kann auch mit Gasversorgungssystem 1 (kein Vakuumbetrieb) und Gasversorgungssystem 2 (für Vakuumbetrieb) ausgestattet werden.
- Temperatur, max 1.200 °C oder 1.300 °C.
- P580-Controller mit 50 frei einstellbaren Programmen und 40 Segmenten für den Drei-Zonen-Betrieb
- Außenrohrdurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Länge von 250 bis 1.000 mm
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | P580 |
| Heizzone | 500 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Typ | Kompakter Röhrchenofen |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 670 x 410 x 578 mm |
| Länge (metrisch) | 700 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 120 mm |