Learn More
- Home
- Products
- Trockenschränke und Öfen
- Öfen
- Röhrenöfen
- Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Nabertherm™ Kompakte Rohröfen
Artikelnummer. 15496742 Alle ansehen Nabertherm Produkte| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B x H) außen | Reglertyp | Temperatur (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | 1 Stück |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | 1 Stück |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | 1 Stück |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450 |
| Heizzone | 500 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1300 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 670 x 410 x 578 mm |
| Länge (metrisch) | 700 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 120 mm |