Learn More
Hanna Instruments™ Portables Thermohygrometer
Click to view available options
Enthält:
Mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten und Taupunkt
mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kompaktes Thermohygrometer |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 60 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ± 3 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Gewicht (metrisch) | 340 g |
| Elektrische Anforderungen | 9V |
| Spannung | 9 V |
| Enthält | mit Sonde zur Protokollierung von Kalibrierdaten |