Learn More
Buerkle™ Raumsparkanister, elektrisch leitfähig
Der Raumsparkanister, elektrisch leitfähig, besteht aus elektrisch leitfähigem HDPE und ist speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von <105 Ohm eine hohe elektrische Leitfähigkeit.
47.60 CHF - 65.30 CHF
Spezifikation
Material HDPE, antistatisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
Farbe Schwarz
Verschlussmaterial HDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
16399531 Unterlagen ansehen Buerkle™
0435-1055
5 l Jerry Can 47.60 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
16309541 Unterlagen ansehen Buerkle™
0435-1105
10 l Jerry Can 63.25 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
16319541 Unterlagen ansehen Buerkle™
0435-2055
5 l Jerry Can 49.70 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
16329541 Unterlagen ansehen Buerkle™
0435-2105
10 l Jerry Can 65.30 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
05-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • HDPE, schwarz, antistatisch
  • Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
  • Für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4 in.
  • Aufgrund seiner schmalen Breite ist der Kanister besonders platzsparend
Spezifikation
Spezifikation
HDPE, antistatisch
Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
Schwarz
HDPE