Learn More
Buerkle™ Kompaktkanister
37.06 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10L
Abmessungen (L x B x H):
65 B x 335 H (mm)
335 L x 125 W x 335 Hmm
Beschreibung
Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert und auch seitlich gelagert werden, z. B. im Kühlschrank. Er ist durch die Rippenstruktur und dicke Seiten sehr stabil.
- Erhältlich mit oder ohne 19.05 mm Verbindungsstück mit Gewinde
- Transparentes Polypropylen
- Mit manipulationssicherem Verschluss
- Kanister (ohne Ventil) autoklavierbar
- Die gegossene Liter-Graduierung ist unzerstörbar
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlusstyp | Manipulationssicher |
Tiefe (metrisch) | 335 mm |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Abmessungen (L x B x H) | 65 B x 335 H (mm) |
Material | Polypropylen |
Graduierungen | Ja |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 335 mm |
Enthält | Geformte und unzerstörbare Litergraduierung, manipulationssichere Kappe |