Learn More
Mecmesin™ Kompakter Kraftmesser
Artikelnummer. 11974068
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 N
500 N
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11974068 500 N 1 Stück
11938019 200 N 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11974068 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 860023
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Compact Force Gauge (CFG+) ist der kostengünstigste digitale Kraftmesser der Einstiegsklasse.
  • Das digitale Kraftmessgerät CFG+ ist eine preiswerte Alternative zu mechanischen Messgeräten und bietet eine Genauigkeit von ± 0,5 % des Skalenendwertes.
  • Eine übersichtliche, einfache LCD-Anzeige zeigt die Messwerte in den gängigsten Maßeinheiten an (N, kN, mN, gf, kgf, lbf und ozf).
  • Die Werte werden als sich ständig ändernde Live-Werte angezeigt oder in der Anzeige eingefroren, um den Spitzenwert zu erfassen.
  • Das CFG+ ist mit einem leichten ABS-Kunststoffgehäuse ausgestattet, verfügt über eine einfache Tastatur und eine RS232-Schnittstelle für eine einfache Datenübertragung.
  • Es wird in erster Linie als Handgerät verwendet, kann aber für kontrolliertere Tests auch an manuellen Teststände angebracht werden.
  • Eine Überlastungswarnfunktion, die das Risiko einer versehentlichen Beschädigung des Geräts durch den Anwender verringert, ist bei allen Modellen standardmäßig integriert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 N
Höhe (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 76 mm
Gewicht (metrisch) 250 g