Learn More
Mecmesin™ Kompakter Kraftmesser
Artikelnummer. 11938019
Encompass
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 N
500 N
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11938019 200 N 1 Stück
11974068 500 N 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11938019 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 860022
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Das Compact Force Gauge (CFG+) ist der kostengünstigste digitale Kraftmesser der Einstiegsklasse.
  • Das digitale Kraftmessgerät CFG+ ist eine preiswerte Alternative zu mechanischen Messgeräten und bietet eine Genauigkeit von ± 0,5 % des Skalenendwertes.
  • Eine übersichtliche, einfache LCD-Anzeige zeigt die Messwerte in den gängigsten Maßeinheiten an (N, kN, mN, gf, kgf, lbf und ozf).
  • Die Werte werden als sich ständig ändernde Live-Werte angezeigt oder in der Anzeige eingefroren, um den Spitzenwert zu erfassen.
  • Das CFG+ ist mit einem leichten ABS-Kunststoffgehäuse ausgestattet, verfügt über eine einfache Tastatur und eine RS232-Schnittstelle für eine einfache Datenübertragung.
  • Es wird in erster Linie als Handgerät verwendet, kann aber für kontrolliertere Tests auch an manuellen Teststände angebracht werden.
  • Eine Überlastungswarnfunktion, die das Risiko einer versehentlichen Beschädigung des Geräts durch den Anwender verringert, ist bei allen Modellen standardmäßig integriert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 N
Höhe (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 76 mm
Gewicht (metrisch) 250 g