Learn More
Thermo Scientific™ LID
Artikelnummer. 15352235 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
86 x 122 x 40 mm (3,4 x 4,8 x 1,6 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15352235
Marke: Thermo Scientific™ 88871110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Kunststoff; Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ kompaktes Trockenbad/Heizblock, Modell S
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
 Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kunststoffdeckel für Compact S-Modelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Beleuchtung LED
Material Kunststoff
Typ Deckel
Abmessungen (L x B x H) 86 x 122 x 40 mm (3,4 x 4,8 x 1,6 in.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.