Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder
Artikelnummer. 15392225 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
No. of Places:
6
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places Packungsgröße
15392225 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15392225 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88871105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00 CHF
    64.37 CHF / 1 Stück
    Sparen 36.63 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
 Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 6 x 15 ml-Block
Kapazität (metrisch) 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Beleuchtung LED
No. of Places 6
Typ Block
Abmessungen (L x B x H) 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8“)