Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder
Artikelnummer. 15362225 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Places:
6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15362225
Marke: Thermo Scientific™ 88871103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
 Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 6 x 1,5 ml-Block
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock
Beleuchtung LED
No. of Places 6
Typ Block
Abmessungen (L x B x H) 36 x 54 x 30 mm (1,4 x 2,1 x 1,2 in.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.