Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wärmeisolator für 4 Blöcke |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock |
| Beleuchtung | LED |
| Typ | Zubehör, Wärmeisolator |
| Abmessungen (L x B x H) | 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 in.) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.