Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Kompakt-Trockenbäder
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
107 x 143 x 80 mm (4,2 x 5,6 x 3,2 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wärmeisolator für 2 Blöcke |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock |
| Beleuchtung | LED |
| Typ | Zubehör, Wärmeisolator |
| Abmessungen (L x B x H) | 107 x 143 x 80 mm (4,2 x 5,6 x 3,2 in.) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.